Learn More
Tributyl phosphite, 94%, ACROS Organics™
Click to view available options
1 kg; Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tributyl phosphite |
Namenshinweis | 94% |
CAS | 102-85-2, 71-36-3 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.915g/mL |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 94% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C12H27O3P |
Strukturformel | {CH3(CH2)3O}3P |