Learn More
Tributylphosphat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
70.05 € - 445.22 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 126-73-8 |
---|---|
Summenformel | C12H27O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 266.32 |
MDL-Nummer | MFCD00009436 |
InChI-Schlüssel | STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de |
PubChem CID | 31357 |
ChEBI | CHEBI:35019 |
IUPAC-Name | Tributylphosphat |
SMILES | CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10173990
|
Thermo Scientific Acros
169930010 |
1 L | Glasflasche |
70.05 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10337540
|
Thermo Scientific Acros
169930025 |
2.5 L | Glasflasche |
123.62 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11975141
|
Thermo Scientific Acros
169930100 |
10 L | Metalltrommel |
445.22 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
126-73-8 | |
266.32 | |
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N | |
31357 | |
Tributylphosphat |
C12H27O4P | |
MFCD00009436 | |
tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de | |
CHEBI:35019 | |
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC |
Spezifikation
Tributyl phosphate | |
126-73-8 | |
0.9790g/mL | |
146°C | |
99% min. (GC) | |
[CH3(CH2)3O]3P(O) | |
MFCD00009436 | |
15,9781 | |
tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de | |
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N | |
Tributylphosphat | |
31357 | |
3.5 mPa.s (25°C) | |
99+% |
99% | |
-79.0°C | |
289.0°C | |
Echt | |
C12H27O4P | |
1.4230 to 1.4250 | |
01,II,397 | |
0.979 | |
Solubility in water: 0.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,ethers,benzene,,carbon disulfide and most organic solvents | |
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC | |
266.32 | |
CHEBI:35019 | |
266.32 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Schutz
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 204-800-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TC7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tributyl phosphate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only