Learn More
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 90%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10282432
Click to view available options
1 g-Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Namenshinweis 90%
CAS 53911-92-5
Farbe Farblos
Dichte 1.0690g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C17H36Sn
Strukturformel [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
Brechungsindex 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD01863649
Menge 1 g
Synonym tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
InChI-Schlüssel XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
IUPAC-Name Tributyl(3-methylbut-2-enyl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 359.185
PubChem CID 2734722
Formelmasse 359.18
Reinheit (%) ≥88%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.