Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, dreieckig, keilförmig
Eine hervorragende Möglichkeit zum Rühren von Flüssigkeiten im Labor.
47.10 € - 142.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Dreieckig keilförmig |
---|---|
Material | PTFE |
Menge | 10/Pckg. |
Form | Dreieck |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12005292
|
BRAND™
137815 |
10 mm | 35 mm |
71.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12095282
|
BRAND™
137810 |
8 mm | 25 mm |
47.10 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10782521
|
BRAND™
137817 |
14 mm | 40 mm |
92.36 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11854100
|
BRAND™
137820 |
12 mm | 50 mm |
98.56 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10668691
|
BRAND™
137822 |
14 mm | 55 mm |
106.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10039820
|
BRAND™
137826 |
16 mm | 80 mm |
142.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10762351
|
BRAND™
137812 |
14 mm | 25 mm |
105.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Ideal zum Auflösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch Schaben
- Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Dreieckig keilförmig | |
PTFE | |
10/Pckg. | |
Dreieck |