Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, dreieckig, keilförmig
Eine hervorragende Möglichkeit zum Rühren von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  BRAND™ 137815
66.21 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12005292
  • 71.95 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal zum Auflösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch Schaben
  • Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dreieckig keilförmig
35 mm
10/Pckg.
10 mm
PTFE
Dreieck