Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, dreieckig, keilförmig
Eine hervorragende Möglichkeit zum Rühren von Flüssigkeiten im Labor.
Marke: BRAND™ 137817
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal zum Auflösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch Schaben
- Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Dreieckig keilförmig | |
40 mm | |
10/Pckg. |
14 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Dreieck |