Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8 x 8 mm
35 x 9 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 25 x 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 14 mm |
| Breite (metrisch) | 14 mm |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Menge | 5/Pckg. |
| Mehr anzeigen |