Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Artikelnummer. 11848932 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8 x 8 mm
35 x 9 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11848932
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund seiner Schabwirkung auf dem Boden des Behältnisses besonders geeignet für das Auflösen von Feststoffen und das Mischen von Sedimenten. Der PTFE-Rührstab in Dreiecksform sorgt für gleichmäßige Rührvorgänge in Behältern mit flachem Boden.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Besonders effektiv beim Auflösen von Feststoffen und dem Mischen von Sedimenten aufgrund der schabenden Wirkung auf die Grundfläche des Behälters
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 40 x 14 x 14 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Höhe (metrisch) 14 mm
Breite (metrisch) 14 mm
Beschichtung PTFE
Länge (metrisch) 40 mm
Menge 5/Pckg.
Form Dreieck
Typ Rührstab