Learn More
Triallyl-s-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10587231
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1025-15-6
Summenformel C12H15N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 249.27
MDL-Nummer MFCD00006554
InChI-Schlüssel KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triallyl isocyanurate, isocyanuric acid triallyl ester, 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, triallylisocyanurate, taic, diak 7, 1,3,5-triallylisocyanurate, 1,3,5-triallyl isocyanurate, 1,3,5-triallylisocyanuric acid, 1,3,5-tri-2-propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 13931
IUPAC-Name 1,3,5-Tris(Prop-2-Enyl)-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion
SMILES C=CCN1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 24.8°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1590g/mL
Siedepunkt 149.0°C to 152.0°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 245°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5120 to 1.5140
Menge 100 g
Beilstein 26, IV, 637
Relative Dichte 1.159
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Stabilisator 1200ppm MEHQ
Viskosität 90.1 mPa.s (30°C)
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.