Learn More
Tri-Natrium-Orthophosphat-Dodecahydrat, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Spezifikation
Schmelzpunkt | 75°C |
Farbe | Weiß |
pH | 11.8 to 12 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 380.13g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate,Trisodium phosphate