Learn More
Tri-Natrium Citrat-Dihydrat, HPLC für elektrochemische Detektion, zertifiziert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10030520
Tri-Natrium Citrat-Dihydrat, HPLC für elektrochemische Detektion, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030520
500 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10030520
Marke: Fisher Chemical S/3380/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt >300°C
CAS 6132-04-3
Farbe Weiß
pH 8.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C6H9Na3O9
MDL-Nummer 150031
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Formelmasse 294.09g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tri-Natrium Citrat-Dihydrat, HPLC für elektrochemische Detektion, zertifiziert, Fisher Chemical >