Learn More
Tri-Natrium-Citrat-Dihydrat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10675232
Click to view available options
1 kg
Erfüllt die Reagenzien-Spezifikationen für die Prüfung von Ph. Eur. Monographe
Spezifikation
Schmelzpunkt 150°C
CAS 6132-04-3
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5%
Summenformel C6H9Na3O9
MDL-Nummer MFCD00150031
Synonym Sodium Citrate, Dihydrate , Citric acid trisodium salt dihydrate , Sodium Citrate Dihydrate , Sodium citrate tribasic dihydrate
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-Name Trisodium 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
Identifizierung Passes Test
Verpackung Glasflasche für Feststoffe
Dichte 1.76 g/cm³ (20°C)