Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz
Artikelnummer. 11597831 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10x 1 ml-Ampullen
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11597831
Marke: Thermo Scientific™ TS49230
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nutzen Sie zur Derivatisierung von Hydroxylverbindungen, speziell von Kohlenhydraten, das Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz.
Nutzen Sie zur Derivatisierung von Hydroxylverbindungen, speziell von Kohlenhydraten, das Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz. Dieses Reagenz enthält Trimethylsilyliodid (TMSI) und silyliert Alkohole und Phenole, organische Säuren, Hydroxylamine, Aminosäuren, Kohlenhydrate, Flavonoide, Glykole und Polyglykole, Nukleotide, Steroide, Hydroxysäuren, Barbiturate, Narkotika, Indole und Vitamine.
Weitere Produktinformationen
Reagiert nicht mit Aminen.
Kann in Anwesenheit von Wasser verwendet werden, solange ausreichend Reagenz vorhanden ist, das mit Wasser und der Probe reagieren kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Gefahren Gesundheitsschädlich
Standardkonzentration 65 bis 80, 20 bis 25 %
Artikelbeschreibung 10 x 1-ml-Ampullen
Lagerung 2 bis 8 °C
Menge 10x 1 ml-Ampullen
Standardkomponenten Pyridin, 1-(Trimethylsilyl)-1 H-Imidazol