Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Nutzen Sie zur Derivatisierung von Hydroxylverbindungen, speziell von Kohlenhydraten, das Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz. Dieses Reagenz enthält Trimethylsilyliodid (TMSI) und silyliert Alkohole und Phenole, organische Säuren, Hydroxylamine, Aminosäuren, Kohlenhydrate, Flavonoide, Glykole und Polyglykole, Nukleotide, Steroide, Hydroxysäuren, Barbiturate, Narkotika, Indole und Vitamine.
Reagiert nicht mit Aminen.
Kann in Anwesenheit von Wasser verwendet werden, solange ausreichend Reagenz vorhanden ist, das mit Wasser und der Probe reagieren kann.
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit | GC |
| Gefahren | Entzündbar |
| Standardkonzentration | 65 bis 80, 20 bis 25 % |
| Artikelbeschreibung | 25 ml |
| Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Menge | 25 ml |
| Standardkomponenten | Pyridin, 1-(Trimethylsilyl)-1 H-Imidazol |