Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz
Verwenden Sie eine Mischung aus Reagenz und Katalysatorlösungsmittel für die einstufige Derivatisierung mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz.
Marke: Thermo Scientific™ TS-49001
75.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie eine Mischung aus Reagenz und Katalysatorlösungsmittel zur einstufigen Derivatisierung mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz, bestehend aus HMDS, TMCS aus hochreinem Pyridin. Es erzeugt rasch TMS-Derivative aus polaren Verbindungen für CG-Analysen und die biochemische Synthese. Dieses vielseitige Reagenz eignet sich ideal für GC-Bestimmungen einer Vielzahl von Verbindungen, einschließlich Zuckern, Alkoholen, Phenolen, Steroiden, Sterolen, organischen Säuren und in einigen Aminen.
- Derivatisiert Kohlenhydrate, Phenole, Steroide, Sterole, organische Säuren, Alkohole und einige Amine
- Nützlich bei der schnellen Herstellung von TMS-Derivaten polarer Gemische für den gaschromatographischen Nachweis und die biochemische Synthese
- Dank seiner Vielseitigkeit, Schnelligkeit und Verwendungsfreundlichkeit hat sich Tri-Sil HTP Reagenz zur am weitesten verbreiteten Silylierungsformulierung entwickelt.
Spezifikation
GC | |
65 bis 80, 10 bis 20, 20 bis 7 % | |
2 bis 8 °C | |
Pyridin, Hexamethyldisilazan, Chlortrimethylsilan |
Korrosiv, entzündlich | |
50 ml | |
50 ml |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.