Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz
Artikelnummer. 11547841 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10x 1 ml-Ampullen
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11547841
Marke: Thermo Scientific™ TS48999
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Verwenden Sie eine Mischung aus Reagenz und Katalysatorlösungsmittel für die einstufige Derivatisierung mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz.
Verwenden Sie eine Mischung aus Reagenz und Katalysatorlösungsmittel zur einstufigen Derivatisierung mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz, bestehend aus HMDS, TMCS aus hochreinem Pyridin. Es erzeugt rasch TMS-Derivative aus polaren Verbindungen für CG-Analysen und die biochemische Synthese. Dieses vielseitige Reagenz eignet sich ideal für GC-Bestimmungen einer Vielzahl von Verbindungen, einschließlich Zuckern, Alkoholen, Phenolen, Steroiden, Sterolen, organischen Säuren und in einigen Aminen.
  • Derivatisiert Kohlenhydrate, Phenole, Steroide, Sterole, organische Säuren, Alkohole und einige Amine
  • Nützlich bei der schnellen Herstellung von TMS-Derivaten polarer Gemische für den gaschromatographischen Nachweis und die biochemische Synthese
  • Dank seiner Vielseitigkeit, Schnelligkeit und Verwendungsfreundlichkeit hat sich Tri-Sil HTP Reagenz zur am weitesten verbreiteten Silylierungsformulierung entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Gefahren Korrosiv, entzündlich
Standardkonzentration 65 bis 80, 10 bis 20, 20 bis 7 %
Artikelbeschreibung 10 x 1-ml-Ampullen
Lagerung 2 bis 8 °C
Menge 10x 1 ml-Ampullen
Standardkomponenten Pyridin, Hexamethyldisilazan, Chlortrimethylsilan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-Sil HTP Reagent, 10 x 1 mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylchlorosilane, Pyridine