Learn More
Tri-O-Acetyl-D-Glucal 99 %, Thermo Scientific Chemicals
78.69 € - 243.21 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2873-29-2 |
---|---|
Summenformel | C12H16O7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 272.25 |
MDL-Nummer | MFCD00063253 |
InChI-Schlüssel | LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N |
Synonym | tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal |
PubChem CID | 688303 |
IUPAC-Name | [(2R,3S,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat |
SMILES | CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10051500
|
Thermo Scientific Acros
139240250 |
25 g | Glasflasche |
78.69 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10255380
|
Thermo Scientific Acros
139241000 |
100 g | Glasflasche |
243.21 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2873-29-2 | |
272.25 | |
LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N | |
688303 | |
CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C |
C12H16O7 | |
MFCD00063253 | |
tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal | |
[(2R,3S,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat |
Spezifikation
Tri-O-acetyl-D-glucal | |
2873-29-2 | |
Weiß | |
0.5% max. (30°C, 15 hrs) (vacuum) | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00063253 | |
−15° (20°C c=2,EtOH) | |
tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal | |
LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N | |
[(2R,3S,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat | |
688303 | |
99% |
99% | |
51.0°C to 53.0°C | |
>110°C | |
Echt | |
C12H16O7 | |
17, I, 111 | |
− 15.00 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C | |
272.25 | |
272.25 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 220-709-0
Produktidentifikator
- Tri-O-acetyl-D-glucal