Learn More
Tri-n-Propylzinnchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314198
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11314198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041459.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
Tri-n-propyltin chloride is used as pharmaceutical intermediate and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2279-76-7
Summenformel C9H21ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 283.427
MDL-Nummer MFCD00013610
InChI-Schlüssel FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
IUPAC-Name Chlor(tripropyl)stannan
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-propyltin chloride
Schmelzpunkt -23.5°C
Dichte 1.2678 g/mL at 28°C
Siedepunkt 123°C (13 mmHg)
Brechungsindex 1.491
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (4.0E-3g/L) (25°C).
Formelmasse 283.41
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit