Learn More
Tri-n-Octylphosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tri-n-octylphosphine oxide |
Schmelzpunkt | 50.0°C to 55.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg) |
Flammpunkt | 230°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (including isomer) (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [CH3(CH2)7]3P(O) |
Menge | 25 g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467319 | Analysenzertifikat | 01/11/2024 | 207605000,207600250,207601000 |
A0466187 | Analysenzertifikat | 16/09/2024 | 207605000,207600250,207601000 |
A0463093 | Analysenzertifikat | 27/05/2024 | 207605000,207600250,207601000 |
A0461145 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 207605000,207600250,207601000 |
A0444532 | Analysenzertifikat | 29/01/2024 | 207605000,207600250,207601000 |
Sicherheit und Handhabung
- Tri-n-octylphosphine oxide
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.