Learn More
Tri-n-Hexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tri-n-hexylamine is used as an extractant during isolation and purification of succinic acid from an escherichia coli fermentation broth in pharmaceutical industry. It is also used as an internal standard in screening of human hair specimens for designer drugs by ion mobility spectrometry. Further, it is involved in the synthesis of zinc oxide nanorods. In addition to this, it is used in the preparation of infrared luminescence nanohybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tri-n-Hexylamin wird als Extraktionsmittel bei der Isolierung und Aufreinigung von Succinsäure aus einer Escherichia coli-Fermentationsbrühe in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Es wird auch als interner Standard beim Screening menschlicher Haarproben auf Designerdrogen mittels Ionenmobilitätsspektrometrie verwendet. Darüber hinaus ist es an der Synthese von Zinkoxid-Nanostäbchen beteiligt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Infrarot-Lumineszenz-Nanohybridfolien verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tri-n-hexylamine |
| Schmelzpunkt | <-75°C |
| Dichte | 0.798 |
| Siedepunkt | 263°C to 265°C |
| Flammpunkt | 144°C (291°F) |
| Brechungsindex | 1.4415 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1755828 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tri-n-hexylamine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-dihexyl-1-hexanamine