Learn More
Tri-n-Hexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490138
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Tri-n-hexylamine is used as an extractant during isolation and purification of succinic acid from an escherichia coli fermentation broth in pharmaceutical industry. It is also used as an internal standard in screening of human hair specimens for designer drugs by ion mobility spectrometry. Further, it is involved in the synthesis of zinc oxide nanorods. In addition to this, it is used in the preparation of infrared luminescence nanohybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Hexylamin wird als Extraktionsmittel bei der Isolierung und Aufreinigung von Succinsäure aus einer Escherichia coli-Fermentationsbrühe in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Es wird auch als interner Standard beim Screening menschlicher Haarproben auf Designerdrogen mittels Ionenmobilitätsspektrometrie verwendet. Darüber hinaus ist es an der Synthese von Zinkoxid-Nanostäbchen beteiligt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Infrarot-Lumineszenz-Nanohybridfolien verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-86-3
Summenformel C18H39N
Molekulargewicht (g/mol) 269.517
MDL-Nummer MFCD00009523
InChI-Schlüssel DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl
PubChem CID 66022
IUPAC-Name N,N-Dihexylhexan-1-amin
SMILES CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-hexylamine
Schmelzpunkt <-75°C
Dichte 0.798
Siedepunkt 263°C to 265°C
Flammpunkt 144°C (291°F)
Brechungsindex 1.4415
Menge 250 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1755828
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 269.52
Reinheit (%) 97%