Learn More
Tri-n-Butylzinnmethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480983
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-52-3
Summenformel C13H30OSn
Molekulargewicht (g/mol) 321.092
MDL-Nummer MFCD00009419
InChI-Schlüssel KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC-Name Tributyl(methoxy)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin methoxide
Dichte 1.12
Siedepunkt 124°C to 126°C (4 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.474
Menge 250 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3600960
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 321.09
Reinheit (%) 97%