Learn More
Tri-n-Butylzinnisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481818
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681-99-2
Summenformel C13H27NOSn
Molekulargewicht (g/mol) 332.075
MDL-Nummer MFCD08272321
InChI-Schlüssel YGUNDMHXMXDGII-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin isocyanate, tributyl isocyanato stannane, stannane, isocyanato tributyl, tri-n-butyltin isocyanate, tributylstannyl isocyanate, tributyltin isothiocyanate, stannane, tributylisocyanato, tin, tributyl-, isothiocyanate, tri-n-butylisocyanatotin, acmc-20ajf1
PubChem CID 120323
IUPAC-Name Tributyl(isocyanat)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin isocyanate
Farbe Farblos
Dichte 1.203 g/mL
Siedepunkt 297°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]3SnNCO
Brechungsindex 1.489
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 332.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit