Learn More
Tri-n-Butyltiniodid, tech. 90 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452346
Click to view available options
Menge:
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7342-47-4
Summenformel C12H27ISn
Molekulargewicht (g/mol) 416.962
MDL-Nummer MFCD00074996
InChI-Schlüssel YHHVXVNXTMIXOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin iodide, iodotributylstannane, stannane, iodotributyl, iodotributyltin, stannane, tributyliodo, tri-n-butyl tin iodide, tin, tri-n-butyl-, iodide, bu3sni, tri-n-butyltin iodide, tributyl iodo stannane
PubChem CID 23765
IUPAC-Name Tributyl(iodo)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin iodide
Namenshinweis Stabilized with copper
Farbe Farblos
Dichte 1.46 g/mL
Siedepunkt 172°C (10 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]3SnI
Brechungsindex 1.53
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 416.94
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butyltin iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tributyltin iodide