Learn More
Tri-n-butylzinnhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021102
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11453900
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13298.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 688-73-3 | C12H27Sn | 290.058 g/mol
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Butyltin-Hydrid wird als radikales Reagenz bei reduktiver Spaltung, radikaler Dehalogenierung und intramolekularer Radikalzyklisierung verwendet. Fördert auch die intramolekulare Zyklisierung, die zum Isoxazolo-Benzaulen-Ringsystem führt. Darüber hinaus wirkt es als Reduktionsmittel für die Umwandlung von Alkylhalogeniden in Kohlenwasserstoffe. Wird darüber hinaus in einem Veterinäranthelminthikum für Geflügel und einem Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Butylzin-Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688-73-3
Summenformel C12H27Sn
Molekulargewicht (g/mol) 290.058
MDL-Nummer MFCD00009416
InChI-Schlüssel PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC-Name Tributylzinn
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin hydride
Schmelzpunkt 0°C to 1°C
Dichte 1.098
Siedepunkt 68°C to 74°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.473
Menge 10 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 3587329
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 291.07
Reinheit (%) 97%