Learn More
Tri-n-Butylzinnbromid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334869
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11334869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071185.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-23-0
Summenformel C12H27BrSn
Molekulargewicht (g/mol) 369.962
MDL-Nummer MFCD00010660
InChI-Schlüssel FVRKTAOFDKFAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin bromide, tri-n-butyltin bromide, bromotributyltin, stannane, tributylbromo, tri-n-butylbromotin, tributyltinbromide, bu3snbr, bromo tributyl stannane, acmc-20ajf5, tri-n-butyl tin bromide
PubChem CID 305767
IUPAC-Name Brom(Tributyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin bromide
Dichte 1.338 g/mL
Siedepunkt 163°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.507
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 369.96
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig