Learn More
Tri-n-Butylphosphit, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363456
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11363456
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14307.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 102-85-2 | C12H27O3P | 250.319 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Tributylphosphit kann als Modellschmierstoffadditiv eingesetzt werden, und seine Oberflächenchemie bei Fe3O4 im Ultrahochvakuum wird untersucht. Wird als Schmiermittel, Konservierungsmittel, Wärmestabilisator und Verstärkersubstanz verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-85-2
Summenformel C12H27O3P
Molekulargewicht (g/mol) 250.319
MDL-Nummer MFCD00009437
InChI-Schlüssel XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphite, phosphorous acid, tributyl ester, tributoxyphosphine, tributylfosfit, butyl phosphite c4h9o 3p, tributylfosfit czech, tributylphosphite, phosphorus tributoxide p obu 3, tri-n-butylphosphite, 1-butanol, 1,1',1-phosphinidynetri
PubChem CID 7623
IUPAC-Name Tributylphosphit
SMILES CCCCOP(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl phosphite
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.915
Siedepunkt 125°C to 128°C (10 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 500 mL
Beilstein 1703866
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 250.32
Reinheit (%) 94%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.