Learn More
Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030725
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15434157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31562.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 97674-02-7 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97674-02-7
Summenformel C16H34OSn
Molekulargewicht (g/mol) 361.16
MDL-Nummer MFCD00010240
InChI-Schlüssel HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
PubChem CID 619414
IUPAC-Name Tributyl(1ethoxyethenyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin
Dichte 1.067
Siedepunkt 85°C to 86°C (0.07 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 361.14