Learn More
Tri(Ethylenglykol) di-p-Toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490877
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate is used in the synthesis of 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl] ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri(Ethylenglycol)di-p-toluolsulfonat wird bei der Synthese von 1-[4-(1,4,7,10-Tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl]-Ethanon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19249-03-7
Summenformel C20H26O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 458.54
MDL-Nummer MFCD00048096
InChI-Schlüssel KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, triethylene glycol ditosylate, ethane-1,2-diylbis oxy bis ethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, triethylene glycol di p-toluenesulfonate, 1,2-bis 2-tosyloxyethoxy ethane, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethane-1,2-diylbis oxyethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfon ate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxyethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 316652
IUPAC-Name 2-[2-[2-(4-Methylphenyl)sulfonyloxyethoxy]ethoxy]ethyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
Formelmasse 458.55
Reinheit (%) 98%