Learn More
Fisherbrand™ Messbecher mit dreieckigem Rand
150.91 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Beschreibung
- Zur Verwendung beim Messen und Mischen von gebräuchlichen Säuren, Basen und Lösungsmitteln
- Jeder Messbecher verfügt über drei Ausbuchtungen für tropfenfreies Ausgießen
- Leicht lesbare Milliliter-Messskala
- Hergestellt aus stabilem, transparentem Polypropylen
- Stapelbar und autoklavierbar
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) | 91/114 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die am häufigsten gebrauchten Säuren, Laugen und Lösungsmitteln |
Höhe (metrisch) | 148 mm |
Enthält | Mit drei tropffreien Ausgüssen |
Menge | 100 Packung |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Ja |