Learn More
Emma Safety Footwear Treviso Sicherheitsschuhe
Die eng anliegende Passform sorgt für ein natürliches, leichtes und luftiges Fußgefühl. Wasserdichtes Obermaterial und eine gewebte Einlegesohle machen die Schuhe praktisch durchstechsicher. Die Außensohle aus 100 % Nitrilgummi ist abweisend gegenüber Flüssigkeiten, ob schädlich oder unschädlich, und sorgt für zusätzlichen Halt auf fast allen Oberflächen.
Marke: Emma Safety Footwear MM10509240
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- O3 -Arbeitsschuh ohne Stahlkappe mit Sohlenplatte
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20347-2012 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
40 |
Schnüre | |
Treviso | |
Leder |
Berichtigung von Produktinhalten