Learn More
Emma Safety Footwear Treviso Sicherheitsschuhe
Die eng anliegende Passform sorgt für ein natürliches, leichtes und luftiges Fußgefühl. Wasserdichtes Obermaterial und eine gewebte Einlegesohle machen die Schuhe praktisch durchstechsicher. Die Außensohle aus 100 % Nitrilgummi ist abweisend gegenüber Flüssigkeiten, ob schädlich oder unschädlich, und sorgt für zusätzlichen Halt auf fast allen Oberflächen.
Marke:  Emma Safety Footwear MM10509239
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15908151
  • 173.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • O3 -Arbeitsschuh ohne Stahlkappe mit Sohlenplatte
  • Material aus Vollleder
  • Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
  • Metallfrei
  • Chromfreies Futter
  • ESD-zertifiziert
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20347-2012
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder
39
Schnüre
Treviso
Leder
Produktvorschläge