missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRBC1 Antibody (38C2) - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43577
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TRBC1 Monoclonal antibody specifically detects TRBC1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| TRBC1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| BV05S1J2.2, TCRBC1, TRBC1 T cell receptor beta constant 1 | |
| The original antibody was generated by immunizing mice with TCRbetaF1 protein. | |
| 0.2 mg | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 28639 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 38C2 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur