Learn More
Corning™ Transportmedium
Corning™ Transportmedium ist eine isotonische, pH-neutrale Lösung, die schützende Proteine und Antibiotika zur Verhinderung von mikrobiellem Wachstum und Kontamination enthält
145.15 € - 650.74 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Formuliert gemäß den CDC-Richtlinien zum Ansetzen von Virustransportmedien |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen: Forschung, Weiterverarbeitung |
Menge | 6/Cs. |
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16645562
|
Corning™
25-500-CI |
100 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16681563
|
Corning™
25-500-CM |
1 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Diese isotonische, neutrale pH-Lösung enthält schützende Proteine/Antibiotika, um mikrobielles Wachstum zu verhindern, und Antimykotika, um eine Kontamination durch Hefe und Pilze zu verhindern
- Nur für Verwendung in der Forschung oder zur Weiterverarbeitung
- Nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
- Formulierung unter Verwendung der Endkonzentration von Inhaltsstoffen wie in der CDC-Richtlinie zum Ansetzen von Virustransportmedien beschrieben (SOP#: DSR-052-01)
- Die Formulierung enthält Hanks‘ Balanced Salt Solution (HBSS) mit Ca und Mg (ohne Phenolrot), 2 % Hitze-inaktiviertes fetales Rinderserum, 100 μg/ml Gentamicin und 0,5 μg/ml Amphotericin B.
Spezifikation
Formuliert gemäß den CDC-Richtlinien zum Ansetzen von Virustransportmedien | |
Anwendungen: Forschung, Weiterverarbeitung | |
6/Cs. | |
2 bis 8 °C |