Learn More
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts
Transport Box XL Tube Rack Insert Accessories
107.00 € - 113.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Rack Insert |
---|---|
Farbe | Clear |
Material | PETG |
Abmessungen (L x B x H) | 13.1 x 14.3 x 5.6 in. |
Menge | 3 Pk. |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17926260
|
Fisherbrand™
120961F |
3.5 to 7.5 mL Blood Tubes |
107.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17956260
|
Fisherbrand™
120962F |
3.5 to 10 mL Blood Tubes and 15/50 mL Conical Tubes |
113.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17916260
|
Fisherbrand™
120960F |
10 mL Blood Tubes and 15 mL Conical Tubes |
107.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Designed to fit Fisherbrand Transport Box XL
- Thermoformed PETG
- Tube Rack Inserts can be used separately
- Lid removes completely for easy cleaning
- Insert deep enough to be filled with ice
Spezifikation
Rack Insert | |
PETG | |
3 Pk. |
Clear | |
13.1 x 14.3 x 5.6 in. | |
Non-sterile |