Learn More
Fisherbrand™ Transportkarton II
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200007352 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar, Blau
Klar, Gelb
Klar, Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17906260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand Transportbox Groß für Laborproben, Geräte und Wertprodukte.
  • Ihre zuverlässige Lösung für den sicheren und bequemen Transport von Laborproben, Geräten und Wertgegenständen.
  • Dieser übergroße Transportbehälter, der speziell für die strengen Anforderungen klinischer und Forschungslabors entwickelt wurde, gewährleistet den Schutz und die Aufbewahrung Ihrer Lieferung.
  • Auf lange Zeit ausgelegt und mit Hinblick auf den Anwender entwickelt
  • Stabil undGERÄUMIG, ideal für den Transport einer großen Probenmenge
  • Der transparente Deckel ermöglicht eine mühelose Identifizierung des Inhalts und verringert so das Risiko einer Kontamination
  • Gelenkgriffe mit Silikongriffen für eine bequeme und sichere Handhabung
  • Das transpa-
  • Eine Silikonsiegelung gewährleistet einen dichten Abschluss und schützt die Proben vor den meisten Umwelteinflüssen
  • Doppelverriegelungen mit Sicherheitsetikettenfunktion garantieren einen sicheren Verschluss, sorgen für Manipulationssicherheit und stellen die Unversehrtheit und Authentizität Ihrer Proben sicher
  • Außergewöhnliche Vielseitigkeit
  • Beinhaltet einen MultiTube-Rack-Einsatz zur Aufnahme verschiedener Röhrchengrößen. Darüber hinaus sind zwei weitere Einführoptionen für Blutröhrchen bis zu 10 ml und Röhrchen für die allgemeine Forschung bis zu 15 ml separat erhältlich
  • Das untere Fach ist groß genug, um die meisten Röhrchenträger, Instrumente oder Materialien entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zu transportieren
Spezifikation
Produkttyp Transportkoffer
Farbe Klar, Blau
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B x H) 16 x 16,3 x 7 Zoll.
Sterilität Nicht steril