missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Silikonschläuche

Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3101621

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10731392

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation

Spezifikation

BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1
Silikon
20 m
Durchsichtig
16 mm
21 mm
2.5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote