missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3110515
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
- Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
- Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Spezifikation
BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ.Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1 | |
Silikon | |
15 m | |
Durchsichtig |
5 mm | |
15 mm | |
5 mm |