missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3101016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich von -60 °C bis +200 °C (kurze Zeiträume bis +260 °C)
- Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europ. Arzneibuch)
- Auf Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1 getestet
- Durometer 60 Shore A
Spezifikation
BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Europ. Test gemäß Arzneibuch, ISO 10993-1 | |
Silikon | |
25 m | |
Durchsichtig |
10 mm | |
16 mm | |
3 mm |