Learn More
Deutsch Neumann™ PVC-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
9 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
50 Meter
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Lieferbar mit breitem Verstärkungsnetz
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Polyvinylchlorid |
| Außendurchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 m |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Farbe | Durchsichtig |