Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Probenbehälter mit Schnappdeckel, transparent
Artikelnummer. 10278730
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
18 mL
160 mL
Durchmesser (metrisch):
22 mm
50 mm
Höhe (metrisch):
57 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10278730
Marke: VITLAB™ 69294
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers are supplied with a snap-on cap made of LDPE. They are rated as food-safe according to EU directive 10/2011.
Transparent, mit fest schliessendem Schnappdeckel. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 160mL
φ/H: 50/110mm
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Yes
Graduated No
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Kapazität (angloamerikanisch) 5.4 oz.
Kapazität (metrisch) 160 mL
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.3 in.
Höhe (metrisch) 110 mm
Enthält Snap Cap