Learn More
Kartell™ Pulvertrichter aus PP, transparent
BIOPHARMA
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen sind zum Befüllen mit großen Mengen an Pulvern oder festen oder flüssigen Stoffen ohne Einschränkung der Durchflussrate, Pulverentmischung oder Brückenbildung konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0017100
Artikelnummer. 11954299
  • 28.45 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion mit Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit. Transparente Kartell™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind zum Einfüllen großer Mengen von Pulvern oder anderen festen oder flüssigen Stoffen ohne Durchflussbeschränkungen, Pulvertrennung oder -überbrückung vorgesehen.
  • 60° angewinkelte Seiten
  • Externe Riffelung vermeidet ein Verstopfen durch Druck
  • Mit Flüssigkeiten verwendbar
  • Autoklavierbar