Learn More
Vitlab™ Pulvertrichter aus PP, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch einen kurzen, weiten Schaft aus. Optimal für den Transfer von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Vitlab™ 71094
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11897890
  • 50.55 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Spezifikation
120 mm
Polypropylen
60°
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
26 mm
110 mm
Ja
20 mm
Name des Produkts
Vitlab™ Pulvertrichter aus PP, transparent > Höhe:110mm; Außendurchmesser des Stiels:26mm