Learn More
VITLAB™ Transparente VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus Polypropylen, enghalsig
Für den sicheren Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. VITLAB™ VITsafe™ Enghals-Sicherheitsspülflaschen aus PP zeichnen sich durch eine dauerhafte Sicherheitsbeschriftung, einen farbcodierten BELÜFTUNGSVERSCHLUSS sowie eine präzise Sprühregelung aus, die Tropfen und Auslaufen verhindert. Die Konstruktion aus chemisch beständigen Werkstoffen ermöglicht den Einsatz mit Aceton und MEK.
8.25 € - 113.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polypropylen |
Verpackung | Einzeln in PE-Beuteln verpackt |
Farbe des Schraubverschlusses | Rot |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Chemical Label | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Chemical Label | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10728733
|
VITLAB™
1431829 |
250 ml | Aceton | N/A | N/A | N/A | |||||
11817900
|
VITLAB™
1431829 |
250 ml | Aceton |
113.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15300554
|
VITLAB™
1432989 |
500 ml | Methylethylketon (MEK) |
60.80 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Beim Umgang mit möglicherweise gefährlichen chemischen Stoffen ist ein hohes Maß an Verantwortung und Vorsicht geboten. VITsafe™ Sicherheitsspritzflaschen erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.Aus langlebigem, transparentem Polypropylen
- PP weist eine sehr hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln auf, auch gegen Aceton und MEK
- Spritzflaschen und Sprühröhrchen aus PP sind bei 121 °C über 20 Minuten autoklavierbar
- Transparentes Material ermöglicht einfache Erkennung von Inhalt und Füllstand
- Name des Stoffs in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Gefahrenhinweise (H-Sätze), Sicherheitshinweise (P-Sätze) sowie NFPA-Code
- Flaschen entsprechen der Verordnung Nr. 1272/2008/EG (GHS)
- Statischer Überdruck wird nahezu vollständig vermieden
- Auslaufen und Austropfen aufgrund veränderter Umgebungstemperatur nahezu ausgeschlossen
- Farbkodierte Kappe ermöglicht schnelle visuelle Erkennung des Inhalts
- Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
- Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
- Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Einzeln in PE-Beuteln verpackt | |
GL 25 | |
Sicherheitsspülflaschen |
Polypropylen | |
Rot | |
Eng | |
Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss |