Learn More
Vitlab™ großer Trichter aus PP, transparent
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. VITLab™ Große transparente Trichter aus Polypropylen eignen sich für das Befüllen mit großen Mengen an Flüssigkeiten.
50.30 € - 156.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Winkel | 60° |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für das Befüllen mit großen Mengen an Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15712106
|
Vitlab™
41894 |
3200 ml | 250 mm | 30 mm | 260 mm |
156.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10088550
|
Vitlab™
41994 |
12500 ml | 350 mm | 35 mm | 440 mm |
50.30 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Schneller Fluss durch einen steilen Winkel von 60°
- Griff zum Aufhängen (Größe 12500 ml besitzt keinen Griff)
- Geeignet für Lebensmittel
- Zubehör lieferbar
Spezifikation
Polypropylen | |
60° | |
Autoklavierbar | |
Geeignet für das Befüllen mit großen Mengen an Flüssigkeiten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ großer Trichter aus PP, transparent