Learn More
Vitlab™ großer Trichter aus PP, transparent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12500 ml
3200 ml
Oberer Durchmesser (metrisch):
250 mm
350 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
30 mm
35 mm
Höhe (metrisch):
260 mm
440 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Schneller Fluss durch einen steilen Winkel von 60°
- Griff zum Aufhängen (Größe 12500 ml besitzt keinen Griff)
- Geeignet für Lebensmittel
- Zubehör lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 350 mm |
| Kapazität (metrisch) | 12500 ml |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 35 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 440 mm |
| Winkel | 60° |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für das Befüllen mit großen Mengen an Flüssigkeiten |