Learn More
Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
- Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
- Für das Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung 440941 mit erhabenen Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 116 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |