Learn More
VITLAB™ Braune Flaschen aus HDPE, enghalsig
Artikelnummer. 10389590
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10389590
Marke: VITLAB™ 109397
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VITLAB™ Transparent PFA Narrow-Mouth Bottle with Buttress Thread are supplied with a screw cap. Made of PFA, they are ideal for long-term storage of high-purity oxidants, acids, and alkalis, as well as hydrocarbons, trace analysis solvents, and standards.
Transparent. Mit dichtschliessendem Schraubverschluss (Sägezahngewinde). Hohe Temperaturbeständigkeit von -200 bis +260°C. Der Schraubverschluss (PFA) ist mit einer integrierten Dichtlippe versehen und speziell für die Verwendung als Verpackungsflasche für hochreine Chemikalien entwickelt.
Volumen: 100mL
Gewinde: S 28
φ/H: 45/120mm
Spezifikation
Flaschenoberfläche Selbstklebend und glatt
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Langzeitlagerung von hochreinen Oxidationsmitteln, Säuren und Laugen sowie Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln und Spurenanalysestandards
Enthält Schraubverschluss
Material PFA
Max. Temperatur (metrisch) -328°F to +500°F
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (metrisch) -200°C bis +260°C
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 120 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,7 in.
Verschlussgröße S 28
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Verschlusstyp Schraubkappe