Learn More
VITLAB™ Transparente LDPE-Spritzflaschen mit Aufdruck: Dest. Wasser
Einfache Identifizierung von Spülflaschen für destilliertes Wasser. Die VITLAB™ LDPE-Spülflaschen weisen dank ihres permanenten Aufdrucks Destilliertes Wasser in mehreren Sprachen eindeutig ihren Inhalt aus. Die transparenten Eng- oder Weithalsflaschen aus LDPE bestechen durch einen Schraubverschluss sowie ein Sprühröhrchen mit Präzisionsspitze.
Marke:  VITLAB™ 135381
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10585083
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Spritzflaschen mit dauerhaftem und gut lesbarem Aufdruck “Destilliertes Wasser” in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.
  • Auf einen präzise kontrollierbaren Sprühstrahl ausgelegt
    • Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
    • Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
  • Sortiment an Enghals- und Weithalsflaschen
    • Sich verjüngende Enghalsflaschen liegen gut in der Hand
    • Weithalsflaschen mit gerader Schulter lassen sich problemlos und sicher befüllen
    • Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
  • Aus langlebigen, transparenten Materialien
    • Flaschen aus haltbarem, pflegeleichtem LDPE (Polypropylen geringerer Dichte)
    • Sprühflaschen aus Polypropylen sind bei 121 °C 20 Minuten lang autoklavierbar
    • Durch das transparente Material ist das Füllvolumen problemlos erkennbar
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
LDPE
12/Packung
Weit
Spülflaschen
Polypropylen
Schraubverschluss
Durchsichtig
Einzeln in PE-Beuteln verpackt
GL 63
226 mm
Destilliertes Wasser
91 mm