Learn More
VITLAB™ Transparente LDPE-Spritzflaschen mit Aufdruck: Dest. Wasser
Einfache Identifizierung von Spülflaschen für destilliertes Wasser. Die VITLAB™ LDPE-Spülflaschen weisen dank ihres permanenten Aufdrucks Destilliertes Wasser in mehreren Sprachen eindeutig ihren Inhalt aus. Die transparenten Eng- oder Weithalsflaschen aus LDPE bestechen durch einen Schraubverschluss sowie ein Sprühröhrchen mit Präzisionsspitze.
Marke:  VITLAB™ 133181
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10446792
  • 84.95 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Spritzflaschen mit dauerhaftem und gut lesbarem Aufdruck “Destilliertes Wasser” in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.
  • Auf einen präzise kontrollierbaren Sprühstrahl ausgelegt
    • Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
    • Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
  • Sortiment an Enghals- und Weithalsflaschen
    • Sich verjüngende Enghalsflaschen liegen gut in der Hand
    • Weithalsflaschen mit gerader Schulter lassen sich problemlos und sicher befüllen
    • Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
  • Aus langlebigen, transparenten Materialien
    • Flaschen aus haltbarem, pflegeleichtem LDPE (Polypropylen geringerer Dichte)
    • Sprühflaschen aus Polypropylen sind bei 121 °C 20 Minuten lang autoklavierbar
    • Durch das transparente Material ist das Füllvolumen problemlos erkennbar
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
LDPE
12/Packung
Eng
Spülflasche
Polypropylen
Schraubkappe
Durchsichtig
Einzeln in PE-Beuteln verpackt
GL 25
135 mm
Destilliertes Wasser
58 mm